주요 문서
HAM59000-20
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1710 BFP, volume 100 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
특징
model 1710 BFP
제조업체/상표
Hamilton 59000-20
파라미터
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
I.D. × O.D.
2.30 mm × 7.75 mm
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)