material
PTFE Luer lock (with slots)
니들 크기
(not included)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81627
니들 길이
, n/a
용적
10 mL
피팅
luer lock (without slots)
호환성
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객