주요 문서
21000-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1010TLL, PTFE Luer lock, volume 10 mL, needle size (not included)
동의어(들):
Hamilton 1000 Series PTFE Luer Lock Syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
PTFE Luer lock
니들 크기
(not included)
특징
label without slots
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81620
니들 길이
, n/a
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)