주요 문서
24591
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
니들 크기
22 ga
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81643
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)