주요 문서
24580
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23s-26s ga (cone tip)
특징
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 80096
니들 길이
43 mm (1.71 in.)
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton′s Gastight® syringe is to be used for gas or liquid injection. This syringe has a glass barrel with a PTFE-tipped plunger seal that creates a leak-free seal. The seal wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)