주요 문서
26889-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
니들 크기
23-26 ga
특징
needle type F (cemented needle)
point style #1
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
SGE 002822
니들 길이
42 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)