material
stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga (blunt tip)
특징
needle type SN (special needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80565
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
50 μL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
mode of use Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 90° blunt tip of Hamilton® syringe, 700 series, special needle has chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style can also be used for pipetting of liquids.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객