주요 문서
20885
Hamilton® HPLC syringes
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
니들 크기
22s ga (blunt tip)
특징
blunt tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80065
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)