뒤로
Specialty Glass Column
Products
제품 카테고리
columns (4)
브랜드
Supelco (4)
ID (mm)
길이(mm)
OD(mm)
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
64752
Specialty Glass Column,
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
확장
가격 보기
64755
Specialty Glass Column,
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
확장
가격 보기
64748
Specialty Glass Column,
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
확장
가격 보기
64756
Specialty Glass Column,
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall