주요 문서
64756
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
동의어(들):
LC COL 300MM X 10.5MMID W/FRITSTOPCOCK & INLET JOINT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
material
PTFE stopcock
glass coarse frit
Quality Level
조인트
joint: SJ inlet
기술
LPLC: suitable
컬럼 길이 × O.D. × I.D.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
호환성
for use with US EPA Protocol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)