주요 문서
58264
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
설명
for Conventional Column Hardware (compression style)
포장
pkg of 10 ea
직경
1/4 in.
두께
0.39 in.
공극 크기
2 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)