Merck
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Trospium chloride
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
동의어:
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
실험식(Hill 표기법):
C25H30ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
427.96
Products
브랜드
색상
화학식량
Manufacturer
물리적 형태
소속 기관
형식
품질 수준
Application
API 제품군
특별 등급