뒤로
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
vials (2)
브랜드
Supelco (2)
ID (mm)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
854172
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread,
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
SU860083
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread,
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea