주요 문서
SU860083
Supelco
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial (standard opening)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)