주요 문서
Z291633
Supelco
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening), thread for 8-425
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (standard opening)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)