주요 문서
Z291722
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
glass (conical)
포장
pkg of 200 ea
O.D. × H
5 mm × 29 mm
크기
0.10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)