뒤로
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
vials (4)
브랜드
Supelco (4)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
27507
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
확장
가격 보기
27508
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
확장
가격 보기
27506-U
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
확장
가격 보기
27509
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner