주요 문서
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
용적
22 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)