เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioReagent
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0±0.2
density
1.16 g/mL at 20 °C
storage temp.
room temp
General description
Application
- Preparing nucleic acids for hybridization
- Hybridization buffer for Northern and Southern blots
- Washing buffer for Northern and Southern blots
Features and Benefits
- Convenient ready-to-use liquid
- Multi-purpose use in hybridizations
- Easily diluted to any concentration needed
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
บทความ
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.