Merck
M2279
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
EMEM, MEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
ชื่อสินค้า
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimum Essential Medium Eagle (MEM) is one of the most widely used synthetic cell culture media. It includes higher concentrations of amino acids so the medium more closely approximates the protein composition of cultured mammalian cells. MEM has been used for the cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers and attached cell lines, such as fibroblasts, in the presence of fetal bovine serum (FBS), calf, or horse sera.
Application
Minimum Essential Medium Eagle has been used to culture the:
  • explants of aortic valve leaflets
  • human liver cancer cell line (HepG2) cells
  • human fetal brain progenitor-derived astrocyte cells (PDA)
  • breast cancer cell line (MCF-7)
  • human glioblastoma cell line (T98G)
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
บทความ
แคลเซียมเป็นไอออนที่มีเสถียรภาพ divalent ไอออนที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเป็นพิษที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ มันเป็นส่วนประกอบของสื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่หลากหลาย
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
ดูบทความทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Qingyun Li et al.
Neuron, 101(2), 207-223 (2019-01-05)
Microglia are increasingly recognized for their major contributions during brain development and neurodegenerative disease. It is currently unknown whether these functions are carried out by subsets of microglia during different stages of development and adulthood or within specific brain regions. Here
Winston X Yan et al.
Nature communications, 8, 15058-15058 (2017-05-13)
Precisely measuring the location and frequency of DNA double-strand breaks (DSBs) along the genome is instrumental to understanding genomic fragility, but current methods are limited in versatility, sensitivity or practicality. Here we present Breaks Labeling In Situ and Sequencing (BLISS)
Kaisa-Emilia Makkonen et al.
Journal of virology, 87(20), 11148-11159 (2013-08-09)
Baculoviruses are insect-specific viruses commonly found in nature. They are not able to replicate in mammalian cells but can transduce them when equipped with an appropriate mammalian cell active expression cassette. Although the viruses have been studied in several types