เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือQuality Level
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
−20°C
General description
Denhardt′s Solution is a blocking agent routinely used to reduce non-specific binding of detection reagents to the Northern and Southern Blot membranes. This 50x concentrate can be diluted to any concentration for use in a variety of pre-hybridization and hybridization buffers.
Preparation Note
Denhardt′s Solution is 1% Bovine Serum Albumin (BSA), 1 % Ficoll, and 1 % Polyvinylpyrrolidone (PVP) in water.
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Ficoll 400® เป็นโพลิเมอร์ที่ไม่ใช่ไอออนที่มีความสามารถในการละลายน้ำและความสามารถในการละลายน้ำสูงเหมาะสำหรับการใช้งานทางชีวภาพต่างๆ
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Galanin receptor 3--a potential target for acute pancreatitis therapy.
Barreto SG
Neurogastroenterology and Motility, 23(3), 23(3)-23(3) (2011)
J Stokes et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 41(7), 1629-1638 (2000-06-14)
The administration of glucocorticoids as topical or systemic medications may lead to the development of ocular hypertension through the induction of morphologic and biochemical changes in the trabecular meshwork leading to a reduction in the facility of aqueous outflow. Glucocorticoids
Kazuya Morikawa et al.
PLoS pathogens, 8(11), e1003003-e1003003 (2012-11-08)
It has long been a question whether Staphylococcus aureus, a major human pathogen, is able to develop natural competence for transformation by DNA. We previously showed that a novel staphylococcal secondary sigma factor, SigH, was a likely key component for