Merck
L3287
Escort IV Transfection Reagent
Lipid reagent for transient and stable transfection of mammalian and insect cells.
Synonym(s):
Gene delivery
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41106502
Form:
liquid (aqueous solution)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
transfection: suitable
Concentration:
1 mg/mL
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL sufficient for 160-500 transfections
concentration
1 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Escort IV is a unique formulation of a proprietary polycationic lipid and a neutral non-transfecting lipid. This liposome-forming compound is used for transfection of nucleic acids into a wide variety of eukaryotic cell types.
Application
Suitable for transient and stable transfection of nucleic acids into cultured eukaryotic cells. Use approximately 4-16 μL Escort IV and 2 μg DNA per 6 cm cell culture plate. Protocol optimization provides very efficient transfection. For a list of cells that have been successfully transfected using Escort IV, see the Transfection Reagent Selection Guide.
Biochem/physiol Actions
A stable complex is formed when Escort IV is mixed with DNA in the absence of serum. The complexes are stable and can be directly added to the cell culture medium, where they fuse with the cell membrane, releasing the DNA into the cytoplasm. Note: complex formation is inhibited by serum, but once stable complexes have formed, the presence of serum is without consequence.
Features and Benefits
  • Suitable for stable and transient transfection
  • Optimized for a wide variety of cell lines
  • Low toxicity
  • Compatible with both serum and serum-free transfection protocols
  • Ideal for Sf9, Sf21 and S2 insect cells
Other Notes
Escort IV formulation:
1 mg/mL total lipid in water
Note the identity of the lipids used in Escort IV is confidential.
Legal Information
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Do not freeze.
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
การรวมดีเอ็นเอเข้ากับเซลล์ยูคาริโอติกโดยใช้แคลเซียมฟอสเฟตเป็นวิธีทั่วไปในการถ่ายเลือด โปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลนี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับชนิดเซลล์ที่หลากหลายได้
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
บทความ
การถ่ายโอนจะนำวัสดุทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ช่วยในการวิจัยในการแสดงออกของยีนและชีววิทยาของเซลล์
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Victoria J Hammond et al.
The Analyst, 133(1), 71-75 (2007-12-19)
Sol-gel nanoprobes, also known as Photonic Explorer for Bioanalysis with Biologically Localised Embedding (PEBBLE), capable of performing in-vitro intracellular monitoring of reactive oxygen species have been developed using a modified form of 5(6)-carboxyfluorescein diacetate. A sol-gel matrix was selected for
R'ada Massarwa et al.
Developmental cell, 12(4), 557-569 (2007-04-11)
Formation of syncytial muscle fibers involves repeated rounds of cell fusion between growing myotubes and neighboring myoblasts. We have established that Wsp, the Drosophila homolog of the WASp family of microfilament nucleation-promoting factors, is an essential facilitator of myoblast fusion
H A Clark et al.
Analytical chemistry, 71(21), 4831-4836 (1999-11-24)
Spherical optical nanosensors, or PEBBLEs (probes encapsulated by biologically localized embedding), have been produced in sizes including 20 and 200 nm in diameter. These sensors are fabricated in a microemulsion and consist of fluorescent indicators entrapped in a polyacrylamide matrix.