Merck
L7533
LB Broth with agar (Lennox)
EZMix powder microbial growth medium
Synonym(s):
LB broth
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Lennox LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates in a low-salt formulation. The addition of agar provides a solid medium for microbial growth.
Application
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added, including those that require low-salt conditions, such as Zeocin®.
Features and Benefits
Lennox EZMix powder with agar provides:
  • A budget-friendly alternative to pre-poured plates
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Convenient small package to eliminate weighing
  • Easy scale-up using larger package sizes
  • Standard formulation
Preparation Note
1. Suspend 35.6 g in 1 L of distilled water.
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
To prepare Lennox L Agar: Add 1 g glucose and proceed with preparation instructions as above.
To prepare the medium of Enquist and Sternberg: Aseptically add 10 ml of sterile 1 M magnesium sulfate after autoclaving.
Add 35.6g powder in 1L water. Heat to boiling while stirring to dissolve powder. Autoclave for 15 minutes at 121C to sterilize. Allow to cool slightly before making additions, such as antibiotics (if desired). Pour into petri dishes and allow to solidify.
Legal Information
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ LB Broth with agar (Lennox)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
บทความทางเทคนิคเกี่ยวกับเซลล์ที่มีอำนาจ การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่แบคทีเรียบางชนิดใช้วัสดุทางพันธุกรรมต่างประเทศ (ดีเอ็นเอเปลือยกาย) จากสิ่งแวดล้อม
ปลูกฝัง E.  coli บนเกล็ดตั้งแต่วัฒนธรรมเล็กๆไปจนถึงการหมัก โปรโตคอลสำหรับการเริ่มต้นวัฒนธรรมเริ่มต้นเซลล์ระงับการเพาะเลี้ยงเดี่ยวและการชุบ bacteriophage M13 รวมอยู่ด้วย
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
บทความ
โปรโตคอลทั่วไปสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่มีความสามารถและการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา (การดูดซึมดีเอ็นเอ)
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Sambrook, J., et al
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2, 1-1 (1989)
Ausubel, F. M.
Current Protocols in Molecular Biology, 1, 3-3 (1994)
Alexis Kaushansky et al.
Nature protocols, 5(4), 773-790 (2010-04-03)
Protein microarrays provide an efficient way to identify and quantify protein-protein interactions in high throughput. One drawback of this technique is that proteins show a broad range of physicochemical properties and are often difficult to produce recombinantly. To circumvent these