Merck
M1018
Minimum Essential Medium Eagle
With Hanks′ salts, ʟ-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(s):
EMEM, MEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
ชื่อสินค้า
Minimum Essential Medium Eagle, With Hanks′ salts, L-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Modification of the original MEM formulation. Earle′s salts have been replaced with Hanks′ salts. Since the bicarbonate concentration is substantially lower, this medium has a substantially reduced buffering capacity. It contains 19 amino acids. The essential amino acids and the non-essential amino acids; L-ala; L-asn; L-asp; L-glu; L-gly; L-pro and L-ser. May be preferred for growth of adherent cells in the presence of reduced serum or as a base for development of a serum free medium.
Preparation Note
Formulated to contain 10.7 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.35 g/L sodium bicarbonate.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
สารผสมผงและเกลือเป็นสารดูดความชื้นอย่างมากและควรได้รับการปกป้องจากความชื้นในบรรยากาศ
บทความ
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Claudia Penna et al.
Cellular and molecular neurobiology, 30(8), 1171-1179 (2010-11-26)
The Chromogranin A (CgA)-derived anti-hypertensive peptide catestatin (CST) antagonizes catecholamine secretion, and is a negative myocardial inotrope acting via a nitric oxide-dependent mechanism. It is not known whether CST contributes to ischemia/reperfusion injury or is a component of a cardioprotective
Tadashi Yoshida et al.
Cellular signalling, 73, 109690-109690 (2020-06-20)
Minocycline, an FDA-approved second-generation semisynthetic tetracycline, exerts antioxidant, anti-apoptotic and anti-inflammatory effects, independent of its antimicrobial properties. Interleukin (IL)-17A is an immune and inflammatory mediator, and its sustained induction is associated with various cardiovascular diseases. Here we investigated (i) whether
Melina J Sedano et al.
Cancers, 12(6) (2020-06-14)
Hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1 (HPRT1) is traditionally believed to be a housekeeping gene; however, recent reports suggest that it is upregulated in several cancers and is associated with clinical outcomes. HPRT1 is located on chromosome X and encodes the HPRT