ชื่อสินค้า
Minimum Essential Medium Eagle, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a component of the Hank′s MEM (HMEM)-Pipes buffer to induce anaphylatoxin induced-ear swelling in mice
- as a component of the slice culture medium (SCM) for the incubation of mouse hippocampal slice cultures
- to culture Müller cells from guinea pigs
Preparation Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
สารผสมผงและเกลือเป็นสารดูดความชื้นอย่างมากและควรได้รับการปกป้องจากความชื้นในบรรยากาศ
บทความ
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.