Merck
M4655
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
EMEM, MEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. Early attempts to cultivate normal mammalian fibroblasts and certain subtypes of HeLa cells revealed they had specific nutritional requirements that could not be met by Eagle′s Basal Medium (BME). Subsequent studies using these and other cells in culture indicated additions to BME could be made to aid growth of a wider variety of fastidious cells.
MEM, which incorporates these modifications, includes higher concentrations of amino acids so the medium more closely approximates the protein composition of cultured mammalian cells. MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers. Optional supplementation of non-essential amino acids to the formulations that incorporate either Hanks′ or Earle′s salts has broadened the usefulness of this medium.
Application
Generally used to grow attached cell lines, such as fibroblasts, in the presence of FBS, calf or horse sera.
Other Notes
This product lacks L-Ala; L-Asn; L-Glu; Gly; L-Pro; L-Ser.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
แคลเซียมเป็นไอออนที่มีเสถียรภาพ divalent ไอออนที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเป็นพิษที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ มันเป็นส่วนประกอบของสื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่หลากหลาย
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
ดูบทความทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Yongjun Chu et al.
Nucleic acids research, 48(12), 6740-6758 (2020-05-29)
How genetic defects trigger the molecular changes that cause late-onset disease is important for understanding disease progression and therapeutic development. Fuchs' endothelial corneal dystrophy (FECD) is an RNA-mediated disease caused by a trinucleotide CTG expansion in an intron within the
Jiaxin Hu et al.
Biochemistry, 53(28), 4510-4518 (2014-07-02)
Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (DRPLA) is a progressive neurodegenerative disorder that currently has no curative treatments. DRPLA is caused by an expansion of a CAG trinucleotide repeat region within the protein-encoding sequence of the atrophin-1 (ATN-1) gene. Inhibition of mutant ATN-1 protein
Yanan Zhu et al.
Scientific reports, 8(1), 15068-15068 (2018-10-12)
Proteasome inhibitors (PIs) are now standard of care for several cancers, and noninvasive biomarkers of treatment response are critically required for early patient stratification and treatment personalization. The present study evaluated whether chemical exchange (CEST) magnetic resonance imaging (MRI) can