Merck
O0886
Olomoucine
≥98% (HPLC)
Synonym(s):
2-(Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-methylpurine
เข้าสู่ระบบ to View Organizational & Contract Pricing.
เลือกขนาด
About This Item
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C15H18N6O
CAS Number:
น้ำหนักโมเลกุล:
298.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Product Name
Olomoucine, ≥98% (HPLC)
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI key
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Quality Level
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Biochem/physiol Actions
Olomoucine is a purine derivative which inhibits cyclin-dependent kinases and induces G arrest.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
R T Abraham et al.
Biology of the cell, 83(2-3), 105-120 (1995-01-01)
Olomoucine (2-(2-hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-methylpurine) has been recently described as a competitive inhibitor (ATP-binding site) of the cell cycle regulating p34cdc2/cyclin B, p33cdk2/cyclin A and p33cdk2/cyclin E kinases, the brain p33cdk5/p35 kinase and the ERK1/MAP-kinase. The unusual specificity of this compound towards cell
Wei Mao et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 31, 49-49 (2012-05-25)
Gastrokine-1 (GKN1), a secreted protein, is specifically expressed in gastric mucosa to protect and maintain the integrity of gastric epithelium. The present study investigated differential expression of GKN1 in normal, precancerous, and cancerous gastric tissues, and explored the biological functions
Brajendra K Tripathi et al.
Molecular vision, 14, 542-549 (2008-04-04)
To investigate the effect of the Cdk5 inhibitor olomoucine on corneal debridement wound healing in vivo. Corneal debridement wounds of 1.5 mm were made on the ocular surface of CD-1 mice. A 20 microl drop of 15 microM olomoucine in
J Veselý et al.
European journal of biochemistry, 224(2), 771-786 (1994-09-01)
While testing purines related to the non-specific protein kinase inhibitors N6-dimethylaminopurine and N6-(delta 2-isopentenyl)adenine as potential inhibitors of the p34cdc2/cyclin B kinase, we discovered a compound with high specificity, 2-(2-hydroxyethylamino)-6- benzylamino-9-methylpurine (olomoucine). Kinetic analysis of kinase inhibition reveals that olomoucine
Takuro Tojima et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(21), 7165-7178 (2014-05-23)
Extracellular molecular cues guide migrating growth cones along specific routes during development of axon tracts. Such processes rely on asymmetric elevation of cytosolic Ca(2+) concentrations across the growth cone that mediates its attractive or repulsive turning toward or away from
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค