Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 800 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- qualitative multiplex PCR
- methylation-specific PCR (MSPCR)
- PCR amplification of cDNA synthesized from total RNA
Features and Benefits
- JumpStart™ REDTaq® DNA polymerase, an antibody inactivated hot start enzyme, is designed to minimize non-specific amplification while increasing target yield & specificity
- JumpStart Taq DNA polymerase provides superior amplification regardless of template concentration
- REDTaq JumpStart ReadyMix reduces pipetting steps and risk of contamination. The hot start mechanism allows for room temperature set up, making it the ideal for high throughput applications
- Inert red dye allows for easy verification that reagent has been mixed properly
- Other loading dyes are not required. Aliquots may be directly loaded onto an agarose gel after the reaction
Packaging
20RXN is packaged as 1 X 500 μL
100RXN is packaged as 1 X 2.5 mL
800RXN is packaged as 1 X 20 mL
Other Notes
Legal Information
Antibody licensed for in vitro research use under U.S. Patent No. 5,338,671 and 5,587,287, and corresponding patents in other countries.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ JumpStart™ REDTaq® ReadyMix™ Reaction Mix
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
บทความ
ตัวทำปฏิกิริยาโคโลนี PCR และโปรโตคอล PCR โคโลนีของเราโดยใช้ REDExtract-N-Amp ™ PCR ReadyMix ™และตัวทำปฏิกิริยา JumpStart ™ REDTaq ® PCR ReadyMix ™
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์แบบเรียลไทม์ช่วยให้นักวิจัยสามารถประมาณปริมาณของวัสดุเริ่มต้นในตัวอย่างได้ ซึ่งมีช่วงไดนามิกที่กว้างกว่าการวิเคราะห์แบบ PCR ทั่วไปมาก
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.