Merck
P4333
Penicillin-Streptomycin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(s):
Pen-Strep
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
ชื่อสินค้า
Penicillin-Streptomycin, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
feature
subscription eligible
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
General description
Penicillin Streptomycin solution, also known as Pen Strep, is the most commonly used antibiotic solution for the culture of mammalian cells. Penicillin Streptomycin solution is used to maintain sterile conditions during cell culture, and they show few adverse effects on the cultured cells.
Application
Penicillin-Streptomycin is used to supplement cell culture media to control bacterial contamination. It is recommended for use in cell culture applications at 10 mL/L.
Penicillin streptomycin solution has been used as a supplement in different types of media, including RGC (retinal ganglion cells) culture, α-MEM (minimum essential medium) growth medium, Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/nutrient mixture F-12 Ham, DMEM and DMEM/F-12 + GlutaMax.
Other Notes
20ml,100ml
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Liquids
This product is formulated to contain 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL solubilized in a proprietary citrate buffer.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Penicillin-Streptomycin
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการทำการถ่ายโอน lentiviral ของภารกิจ shrna lentiviral อนุภาคเพื่อให้บรรลุการเงียบระยะยาวที่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลง phenotypic
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม Organoid เพื่อสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากสมอง 3 มิติลำไส้ลำไส้ลำไส้ปอดและมะเร็งรูปแบบ organoid เนื้องอก
ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสมรวมถึงขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวการกำจัดอันตรายทางชีวภาพและของเสีย ดาวน์โหลดคู่มือ ECACC ฟรี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
ZhiMin Wang et al.
Transplantation, 103(3), 502-511 (2018-09-14)
Advances in immunosuppressive therapy have significantly improved short-term but not long-term survival of cardiac transplant recipients; this is largely due to severe cardiac allograft vasculopathy (CAV). Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R)-based therapy exerts physiological effects on the cardiovascular system in addition
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration
David Sabourin et al.
Journal of laboratory automation, 18(3), 212-228 (2012-09-28)
A microfluidic component library for building systems driving parallel or serial microfluidic-based assays is presented. The components are a miniaturized eight-channel peristaltic pump, an eight-channel valve, sample-to-waste liquid management, and interconnections. The library of components was tested by constructing various