เกี่ยวกับสินค้านี้
usage
sufficient for 35 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <2 hr kit run time for up to 12 preps, sample volume: 25-200 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Recombinant E. coli is harvested from an overnight culture by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure to produce a cleared lysate. Endotoxins are removed from the cleared lysate with simple extraction-phase separation steps. Plasmid DNA is further purified by adsorption onto silica in the presence of high salts. After a simple spin-wash step, the bound plasmid DNA is eluted in endotoxin-free water. Up to 250 ug of endotoxin-free plasmid DNA may be prepared from 5-40 mL of culture.
The recovered plasmid DNA is predominately in its supercoiled form. The DNA is ready for immediate use in downstream applications such as transfection, restriction digestion, cloning, sequencing, and PCR amplification.
Application
Features and Benefits
- High transfection efficiency and yield
- Purify up to 250 μg endotoxin-free plasmid DNA (≤0.1 EU/μg DNA)
- Fast and simple allowing up to 12 preps in less than 2 hours
Legal Information
สามารถซื้อส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์แยกได้
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
เครื่องมือสำหรับการเตรียมพลาสมิด, การถอดรหัสในหลอดทดลอง, การทำให้บริสุทธิ์ mRNA, และการเตรียมสูตร LNP ในวัคซีนและยาที่มีพื้นฐานจาก mRNA
Datasheet