Merck
120707
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorobenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
154.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
90-92 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 4-fluorobenzoate can be used in the synthesis of trisubstituted imidazole derivatives containing a 4-fluorophenyl group, a pyrimidine ring, and a CN- or CONH2-substituted benzyl moiety.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
120707-10G:
120707-VAR:
120707-BULK:
120707-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dae-Kee Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(14), 4006-4010 (2008-06-24)
A series of trisubstituted imidazole derivatives containing a 4-fluorophenyl group, a pyrimidine ring, and a CN- or CONH(2)-substituted benzyl moiety have been synthesized and evaluated for p38alpha MAP kinase inhibitory activity. Among them, compounds 22c, 27b, and 28b inhibited p38alpha
Rafał Frański et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(5), 379-384 (2018-02-15)
Gas phase decompositions of protonated methyl benzoate and its conjugates have been studied by using electrospray ionization-collision induced dissociation-tandem mass spectrometry. Loss of CO2 molecule, thus transfer of methyl group, has been observed. In order to better understand this process