Merck
128066
Sigma-Aldrich
1,3-ジニトロナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(NO2)2
CAS番号:
分子量:
218.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc([N+]([O-])=O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(6-8)12(15)16/h1-6H
InChI Key
ULALSFRIGPMWRS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,3-Dinitronaphthalene was used to study the photocatalytic oxidation reaction of 1,3-dinitronaphthalene in the presence of TiO(2) Degussa (P-25 grade).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
128066-VAR:
128066-1G:
128066-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H L Ammon
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 10), 2252-2254 (1991-10-15)
C10H6N2O4, Mr = 218.2, triclinic, P1, a = 7.5552 (8), b = 7.763 (1), c = 9.073 (1) A, alpha = 110.742 (9), beta = 99.570 (9), gamma = 100.309 (9) degrees, V = 474.1 (2) A3, D chi =
Miray Bekbolet et al.
Chemosphere, 75(8), 1008-1014 (2009-02-24)
A combination of photocatalytic oxidation experiments and quantum mechanical calculations was used in order to describe the mechanism and the nature of the photocatalytic oxidation reactions of dinitronaphthalane isomers and interprete their reactivities within the framework of the Density Functional
Jana Tvrdikova et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 28(4), 411-415 (2012-04-14)
The electrochemical behavior and application of a new sensor, a silver solid amalgam paste electrode (AgSA-PE), based on the mixture of a fine silver solid amalgam powder (60:40 (w(Hg)/w(Ag))) and a suitable organic pasting liquid (Paraffin oil) in a ratio