Merck
132489
Sigma-Aldrich
2-クロロピラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3ClN2
CAS番号:
分子量:
114.53
Beilstein:
107019
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39162102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cnccn1
InChI
1S/C4H3ClN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI Key
GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
水を含みます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132489-BULK:
132489-VAR:
132489-25G:
132489-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T J Wilke et al.
Journal of chromatography, 383(1), 77-83 (1986-11-28)
Diazohydroxide is a new antitumor agent being considered for clinical trial. A sensitive and specific assay for diazohydroxide in physiological media, plasma and blood has been developed based on conversion of diazohydroxide to 2-chloropyrazine in the presence of strong hydrochloric
Jeanne-Marie Bégouin et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3221-3224 (2009-03-25)
A cobalt-catalyzed cross-coupling of aryl halides with 2-chloropyrimidines or 2-chloropyrazines is reported in satisfactory to high yields. The key step of this procedure is the formation of aromatic organozinc reagents and their coupling with 2-chlorodiazines using the same cobalt halide