Merck
133485
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1-ナフトール 塩酸塩
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6OH · HCl
CAS番号:
分子量:
195.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
273 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Nc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO.ClH/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,12H,11H2;1H
InChI Key
FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Amino-1-naphthol hydrochloride was used in the synthesis of 2-(3-aminophenol)-6-(4-amino-1-naphthol)-4-chloro-s-triazine. It was used in the synthesis of 4-aminoalkyl-1-naphthol derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
133485-25G:
133485-5G:
133485-VAR:
133485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S F Teng et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 740(1), 1-15 (2000-05-08)
A synthetic bifunctional ligand (22/8) comprising a triazine scaffold substituted with 3-aminophenol (22) and 4-amino-1-naphthol (8) has been designed, synthesised, characterised and immobilized on agarose beads to create a robust, highly selective affinity adsorbent for human immunoglobulin G (IgG). Scatchard
Ute F Röhrig et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(3), 1172-1189 (2010-01-09)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is an important therapeutic target for the treatment of diseases such as cancer that involve pathological immune escape. We have used the evolutionary docking algorithm EADock to design new inhibitors of this enzyme. First, we investigated the