Merck
135097
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dichloride
99%
別名:
NSC 179782, NSC 432
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3SbCl2
CAS番号:
分子量:
423.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
反応適合性
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sb](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アジリジン類のヘテロクムレンとの位置選択的付加環化
  • エポキシドの二酸化炭素との反応
以下の合成に用いる反応剤です。
  • アリールカルボニルオキシ部位を持つテトラフェニルアンチモン化合物
  • 対称的24員大環状有機アンチモン(V)錯体
酸化およびSuzuki型クロスカップリングに用いる反応剤
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
135097-1G:4548173104911
135097-VAR:
135097-5G:4548173104928
135097-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fei Ren et al.
The Science of the total environment, 719, 135097-135097 (2019-12-16)
Recent studies have shown an association between maternal exposure to ambient fine particle matter (PM2.5) and congenital heart defects in the offspring, but the underlying molecular mechanisms are yet to be elucidated. Previously, we demonstrated that extractable organic matter (EOM)