Merck
13618
Sigma-Aldrich
Wang樹脂
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
別名:
p-アルコキシ-ベンジルアルコール重合体結合, p-アルコキシベンジルアルコール樹脂, [4-(ヒドロキシメチル)フェノキシメチル]ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.6-1.2 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
官能基
alcohol
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13618-VAR-F:
13618-BULK-F:
13618-5G-F:
13618-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)