Merck
136786
Sigma-Aldrich
6-クロロ-2-ヒドロキシピリジン
98%
別名:
6-クロロ-2-ピリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClNO
CAS番号:
分子量:
129.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI Key
CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-chloro-2-hydroxypyridine undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
アプリケーション
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
136786-VAR:
136786-5G:
136786-25G:
136786-100G:
136786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and structural characterization of Os2Cl4(chp)2(L)(chp= 6-chloro-2-hydroxypridinato; L= water, pyridine): a new class of M2X4 (LL)2 complexes possessing an eclipsed conformation
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1589-1594 (1986)
Synthesis, spectroscopy, and x-ray structure of chlorotetrakis (6-chloro-2-hydroxypyridinato) diosmium: an unusual Os25+ complex with a polar arrangement of 6-chloro-2-hydroxypyridinato ligands and one axial chloride.
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1585-1589 (1986)