Merck
139254
Sigma-Aldrich
2,4-シクロロベンジルクロリド
99%
別名:
α,2,4-トリクロロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
195.47
Beilstein:
387220
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.576 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−2.6 °C (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Dichlorobenzyl chloride was used as starting reagent for the synthesis of series of novel 1,2,4-triazolium derivatives.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
139254-VAR:
139254-500ML:
139254-BULK:
139254-10L:
139254-5ML:
139254-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa