Merck
149993
Sigma-Aldrich
3-ジエチルアミノ-1-プロパノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2N(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
131.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
81-83 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCN(CC)CCCO
InChI
1S/C7H17NO/c1-3-8(4-2)6-5-7-9/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Diethylamino-1-propanol was used to develop a model system that polymerizes racemic lactide (D,L-LA).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149993-100G:
149993-5G:
149993-25G:
149993-BULK:
149993-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Agostino Pietrangelo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11649-11657 (2010-08-03)
We report the results of a comprehensive investigation of the recently discovered stereoselective and controlled polymerization of racemic lactide (D,L-LA) using an initiator prepared in situ from indium(III) chloride (InCl(3)), benzyl alcohol (BnOH), and triethylamine (NEt(3)). Linear relationships between number-average