Merck
155586
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-メトキシベンズアルデヒド
99%
別名:
3-フルオロ-p-アニスアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
154.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
34-35 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
詳細
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
155586-5G:
155586-1G:
155586-BULK:
155586-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)