Merck
161713
Sigma-Aldrich
3,5-ジメトキシベンゾイルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
200.62
Beilstein:
511839
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
157-158 °C/16 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride undergoes addition reaction with 4,4-dimethyl-2-pentyne in presence of AlCl3 via 1,2- methyl shift.
アプリケーション
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride was used to study the mechanism and kinetics of solvolysis of 3,4- and 3,5-dimethoxybenzoyl chlorides in various binary solvents.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
161713-BULK:
161713-1KG:
161713-VAR:
161713-50G:
161713-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetic and Theoretical Consideration of 3, 4-and 3, 5-Dimethoxybenzoyl Chlorides Solvolyses.
Park K-H and Kevill DN.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 2989-2989 (2013)
Stereochemistry and mechanism of acylation of acetylenes.
Martens H, et al.
Tetrahedron, 31(2), 177-183 (1975)
Dongsheng Xu et al.
Journal of chromatography. A, 1593, 63-72 (2019-02-05)
An O-[2-(methacryloyloxy)-ethylcarbamoyl]-10,11-dihydroquinidine (MQD)-silica hybrid monolithic column was prepared by a facile "one-step" strategy within a 100 μm I.D. capillary. The influence of the methanol, ethylene glycol and water volume ratio, reaction temperature and time, cetyltrimethylammonium bromide and MQD monomers content