アッセイ
97%
mp
293-295 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H,14H2;1H
InChI Key
CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
176885-100G:
176885-BULK:
176885-5G:
176885-25G:
176885-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)