Merck
192546
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroiodobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3I
CAS番号:
分子量:
272.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
56-58 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
192546-VAR:
192546-BULK:
192546-5G:4548173986197
192546-25G:4548173986203
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The determination of bifunctional compounds. Part 1. Boronic acids with electron-capturing properties.
Poole CF, et al.
Chromatographia, 11(6), 347-349 (1978)