Merck
197408
Sigma-Aldrich
4-シクロヘキシル-1-ブタノール
≥95%
別名:
シクロヘキサンブタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
156.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
InChI Key
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197408-1G:
197408-VAR:
197408-5G:
197408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2105-2111 (2000-09-26)
A lingering question in sigma receptor ligand development is whether a nitrogen atom serves as an important pharmacophoric element in binding affinity. To address this question, we have synthesized several phenylalkylpiperidines and phenylalkylpiperazines and demonstrated that removal of the N