Merck
199192
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
185.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
InChI Key
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
199192-50G:4548173113326
199192-VAR:
199192-BULK:
199192-10G:4548173113319
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)