Merck
199893
Sigma-Aldrich
エチル 4-メチル-5-イミダゾールカルボキシラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2
CAS番号:
分子量:
154.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
204-206 °C (lit.)
溶解性
chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-5(2)8-4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate forms coordination compounds with Co(2+). These compounds inhibit photosynthetic electron flow and ATP-synthesis and acts as Hill reaction inhibitors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
199893-VAR:
199893-50G:
199893-1G:
199893-10G:
199893-BULK:
199893-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beatriz King-Díaz et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 93-108 (2008-03-28)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterization of Co(2+) coordination compounds with ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate (emizco). The effects of emizco, the metal salts CoCl(2).6H(2)O, CoBr(2), Co(NO(3))(2).6H(2)O and their metal coordination compounds [Co(emizco)(2)Cl(2)], [Co(emizco)(2) Br(2)].H(2)O, [Co(emizco)(2) (H(2)O)(2)(NO(2))(2).2H(2)O were