安全性情報
81367
Supelco
ポリウレタン
Selectophore
別名:
テコフレックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
beads
詳細
さらに詳細については弊社のセンサーアプリケーションポータルにアクセスしてください。
ポリウレタンは、ウレタン基(-NHCO-O-)を持つ幅広い種類のポリマーです。ウレタン基は、ヒドロキシル基と反応するイソシアネートによって形成されます。
アプリケーション
ポリウレタンを外側コーティング膜として使用して、グルタミン酸マイクロバイオセンサーの開発によりセンサーの安定性と線形範囲を向上させました。また、熱分解-高分解能ガスクロマトグラフィー/FT-IR(Py-HRGC/FT-IR)を使用して、架橋部位のα,γ-ジフェニルアルキルアロファネートおよびカルバニレートの熱分解を調査するのにも適しています。
化学センサーやバイオセンサー用の高分子膜材料
その他情報
センサ-に適した特性(長期にわたって電気化学的に安定である、生体適合性が高いなど)を備えた膜材料です。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81367-1G:
81367-BULK:
81367-5G:
81367-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Malika Ammam et al.
Biosensors & bioelectronics, 25(7), 1597-1602 (2009-12-26)
A highly sensitive and selective glutamate microbiosensor based on polypyrrole (PPy), multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) and glutamate oxidase (GluOx) deposited on the transducer platinum electrode (Pt) is described. The sensor consists of a permselective membrane of polypyrrole for the rejection
S Y Yun et al.
Analytical chemistry, 69(5), 868-873 (1997-03-01)
Potentiometric responses of polyurethane (PU)-based membranes containing valinomycin and varying amounts of plasticizer (DOA) and/or lipophilic additive (KTpClPB) were examined as a function of soft segment [poly(tetramethylene ether glycol)] contents in aromatic diisocyanate-based PU matrices. Upon increasing the weight percentages
Thermal degradation mechanism of a, ?-diphenyl alkyl allophanate as a model polyurethane by pyrolysis-high-resolution gas chromatography/FT-IR.
Yoshitake, Norimichi, and Mutsuhisa Furukawa.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 33, 269-281 (1995)
M.E. Meyerhoff et al.
Polym. Mater. Sci. Eng., 64, 293-293 (1991)
Polyurethane elastomers.
Petrovic, Zoran S., and James Ferguson.
Progress in Polymer Science, 16, 695-836 (1991)