安全性情報
446084
Sigma-Aldrich
ポリウレタンジオール 溶液
average Mn ~320, 88 wt. % in H2O
別名:
PU Diol Concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~320
組成
urethane, 37%
濃度
88 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.47
粘度
8,000 cP(25 °C)(lit.)
酸性度指数
0.6 mg KOH/g(dry basis)
ヒドロキシル価
350 mg KOH/g(dry basis)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.14 g/mL at 25 °C
詳細
ポリウレタンジオール溶液(PUD)は、イソシアネートとポリアルコールの縮合によって形成される改質剤として使用される合成高分子溶液です。自動車のコーティング用途に使用できる水溶性樹脂とエマルジョンを改質します。
アプリケーション
PUDは、透明な導電性電極を形成するために印刷できる銀(Ag)インクの凝集力を制御するために使用できます。これらの印刷電極は、有機太陽電池(OSC)の製造に使用できます。また、色素増感太陽電池(DSSC)の電解質としても使用できます。
水溶性樹脂および木材、家電製品、自動コーティングのエマルジョンの改質剤。
特徴および利点
加水分解安定性があり、流れとレベリングを改善し、高いフィルム硬度を与えます。
物理的形状
ジヒドロキシ官能性オリゴマー。独自の組成の脂肪族ウレタン
その他情報
本製品は第一および第二ヒドロキシ官能基を含有します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
446084-VAR:
446084-250ML:
446084-BULK:
446084-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High efficient plastic solar cells fabricated with a high-throughput gravure printing method.
Kopola P, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(10), 1673-1680 (2010)
Roll-offset printed transparent conducting electrode for organic solar cells.
Kim I, et al.
Thin Solid Films, 580(2), 21-28 (2015)
Isolation of a Pseudomonas aeruginosa strain from soil that can degrade polyurethane diol.
Mukherjee K, et al.
Biodegradation, 22(2), 377-388 (2011)
Effects of Sodium Iodide (NaI) on Electro-Conductivity with Polyurethane-Diol Organic Electrolyte for Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC).
Solid State Phenomena, 268(10), 358-362 (2017)