Merck
U2500
Sigma-Aldrich
ウレタン
≥99%
別名:
エチルウレタン, カルバミン酸エチル, カルバミン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
635810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99%
蒸気密度
3.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 77.8 °C)
アッセイ
≥99%
bp
182-184 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChI Key
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • コリン作動性シグナル伝達における性差は、実験的熱性てんかん重積状態後の海馬小回路におけるシータ・ガンマ協調の機能的転帰に影響:この研究では、ウレタン麻酔を用いて、海馬のコリン作動性シグナル伝達における性差の影響を検討し、神経学的反応と治療の標的候補に光を当てています(Kloc et al., 2024)。
  • 慢性間欠性低酸素症前後のマウスにおいて、吸気後複合体およびプレベツィンガー複合体が呼吸・交感神経の連成に寄与:ウレタンを利用したこの研究では、呼吸神経系と交感神経系の相互作用について探求し、それに適応する生理学的なメカニズムについて明らかにしています(Karlen-Amarante et al., 2024)。
  • 即時血栓形成と抗菌性創傷ドレッシング材:S- ニトロソ -N- アセチルペニシラミン - トラネキサム酸 - プロポリス製剤による外傷の止血を達成:この論文では、外傷治療に重要となる、迅速な血栓形成と抗菌性を備えた革新的なウレタンベースの創傷ドレッシング材を紹介しています(Nguyen et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U2500-500G:4548173952116
U2500-VAR:
U2500-BULK:
U2500-250G:4548173952109
U2500-5G:
U2500-100G:4548173952093
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Siqi Li et al.
Nature communications, 11(1), 1800-1800 (2020-04-15)
The environmental carcinogen urethane exhibits a profound specificity for pulmonary tumors driven by an oncogenic Q61L/R mutation in the gene Kras. Similarly, the frequency, isoform, position, and substitution of oncogenic RAS mutations are often unique to human cancers. To elucidate
M Khoshgoftar et al.
Journal of biomechanics, 48(8), 1427-1435 (2015-03-15)
Since meniscal geometry affects the cartilage contact pressures, it is essential to carefully define the geometry of the synthetic meniscal implant that we developed. Recently, six independent modes of size- and shape-related geometry variation were identified through 3D statistical shape
Frances K Johnson et al.
Translational psychiatry, 8(1), 49-49 (2018-02-22)
Childhood maltreatment is associated with a wide range of psychopathologies including anxiety that emerge in childhood and in many cases persist in adulthood. Increased amygdala activation in response to threat and abnormal amygdala connectivity with frontolimbic brain regions, such as
Chenggui Xu et al.
Biological trace element research, 168(2), 411-420 (2015-05-20)
Lipid disturbance induced by high-fat diet is a worldwide problem, and it can induce inflammation and oxidative stress in vivo. Zinc is considered as an antioxidant, anti-inflammatory agent. Since matrix metalloprotease 2 (MMP2) and matrix metalloprotease 9 (MMP9)'s expressions are
C A Maggi et al.
Experientia, 42(2), 109-114 (1986-02-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological investigations is reviewed. Total dose administered and route of administration are recognized as factors having a great influence on both resting parameters and biological responses to drugs. A peculiar characteristic of urethane is