蒸気圧
2.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
410 °C
有効性
290 mg/kg LD50, oral (Rat)
695 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-6.3 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O, saturated solution)
bp
180-183 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point 55 °C
溶解性
8 g/L
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体